Key Documents
613673
Sigma-Aldrich
Propyl-d7-amine
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)2NH2
Poids moléculaire :
66.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
48 °C
Pf
-83 °C
Densité
0.803 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Clé InChI
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C