Principaux documents
557099
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5320 (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
QWGAJMDRYUIPIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methoxybenzyl isocyanate (3MBITC) is the degradation product of glucolimnanthin, a glucosinolate found in meadowfoam (Limnanthes alba) seed oil.
Application
3-Methoxybenzyl isocyanate may be used to synthesize the following thiourea derivatives:
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-dodecyl thiourea
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-octyl thiourea
  • 1,3-di(3-methoxybenzyl) thiourea
  • 1-(3-methoxybenzyl)-3-octadecyl thiourea
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.7 °C - closed cup