Merck
492000
Sodium butyrate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butyric-2,4-13C2 acid sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
13CH3CH213CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.07
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,3+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-CFARNWPNSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c