A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
mp
192-194 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in synthesis of chiral 2,2′-dipyidylamines
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)