Accéder au contenu
438596
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin
97%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
mp
300-304 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)15-11(14)9(6)5-12/h2-4,13H,1H3
InChI key
GLGBPOSQDAZSIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin has been isolated from Curcuma longa isopropanol extract.
Application
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin (CHMC) may be used as reagent for the stereo-specific preparation of RP- and SP-O-alkyl methylphosphonyl-CHMC esters.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)