Documents
398365
Sigma-Aldrich
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
K2PtI6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1034.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable