Merck
392995
Coumarin 314
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
2,3,5,6-1H,4H-Tetrahydro-9-carbethoxyquinolizino-[9,9a,1-gh]coumarin, Coumarin 504
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-825-1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
mp
140-144 °C (lit.), 146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm, 437 nm in ethanol
ε (extinction coefficient)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI key
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Application
Laser dye.
Suitable as a laser dye
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)