Merck
362425
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
98%
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
ClCH2CON(OCH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CON(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2/c1-6(8-2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is a Weinreb amide.
Application
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide may be used in the preparation of:
  • 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity
  • 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide
  • α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signalling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe