Merck
263303
Tellurium
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.60
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141913
EC Number:
236-813-4
MDL number:
eCl@ss:
38040201
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
granular
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
particle size
−5-+50 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges