Principaux documents
21240
Sigma-Aldrich
Calcium silicide
technical
About This Item
Formule linéaire :
CaSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Ca, 30-33%
Si, 60-62%
Chaîne SMILES 
[Ca++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Ca.Si2/c;1-2/q+2;-2
Clé InChI
ATJCUTDHOFKCKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges