Merck
190845
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
Synonyme(s) :
PVP-VA copolymer
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
transition temp
Tg 64 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) can be used as a starting material to prepare a quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) for dye-sensitized solar cells.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe