Merck
190837
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) solution
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C