A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H46S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
215-003-4
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
97-99 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
General description
Application
Thiocholesterol is used in biological cross-linking and membrane studies.
It can also be used as a chain transfer agent (CTA) for the radical polymerization of HPMA monolactate and HPMA dilactate monomers to form copolymers. [HPMA=N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]
It can also be used as a chain transfer agent (CTA) for the radical polymerization of HPMA monolactate and HPMA dilactate monomers to form copolymers. [HPMA=N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)