A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-084-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720934
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −21 to −19°, c = 4 in H2O
optical purity
ee: 98% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)