Kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E Single Spin pour des laboratoires plus "verts"
La purification traditionnelle de l'ADN et de l'ARN utilise des colonnes comportant des membranes à base de silice afin d'isoler l'acide nucléique des cellules, des tissus, du sang et d'autres types d'échantillons. Dans ces méthodes, l'ADN ou l'ARN est fixé à la silice à l'aide de fortes concentrations de sels chaotropiques comme le chlorhydrate de guanidine. Ces méthodes de fixation-lavage-élution nécessitent de nombreuses étapes de lavage et de centrifugation, ainsi que de nombreux additifs chimiques susceptibles de compromettre la quantification de l'acide nucléique et les procédés enzymatiques en aval, comme la PCR.
En plus de fournir des préparations d'ADN et d'ARN d'une pureté supérieure, les kits de purification GenElute™-E Single Spin offrent plusieurs avantages en matière d'éco-responsabilité par rapport aux kits à base de silice :
- Réduction des déchets : réduction de 55 % de l'utilisation de consommables en matière plastique, y compris de tubes et de pointes de pipette, par rapport aux kits à base de silice.
- Meilleure facilité d'utilisation : procédure simplifiée avec moins d'étapes.
- Emballages éco-responsables : certification sur la sylviculture durable et plus de 70 % de matériaux recyclés dans l'emballage. Composants des kits fournis dans des sachets compostables à base d'amidon.
- Mise au rebut plus sûre : pas de déchets liquides dangereux grâce à la suppression des étapes de fixation et de lavage contenant de l'éthanol et des sels chaotropiques.
Pour essayer les kits de purification GenElute™-E Single Spin, demandez un échantillon !
Les kits GenElute™-E s'appuient sur le principe de la chromatographie négative par exclusion stérique. Les impuretés telles que le sel, les détergents, les protéines et les solvants organiques sont éliminées par la colonne à centrifuger, tandis que l'acide nucléique purifié est recueilli dans le flux continu, le tout en une seule étape de centrifugation. Cette procédure pratique favorise une purification bien plus rapide des échantillons d'acide nucléique avec moins de manipulations et de déchets.
Solutions éco-responsables pour la purification de l'ADN et de l'ARN
Avec moins de consommables en matière plastique et aucun tampon de fixation et de lavage dangereux, les kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E constituent une alternative éco-responsable à la purification sur silice. Les kits de purification GenElute™-E réduisent considérablement la quantité de composants en plastique contenus dans chaque kit et consommés lors de la réalisation de protocoles au sein du laboratoire. Toutes les étapes fastidieuses de fixation et de lavage associées aux procédures basées sur la silice sont supprimées, tout comme l'utilisation de sels chaotropiques ou de solvants organiques nécessitant une mise au rebut spécifique. Les déchets plastiques peuvent être réduits de 55 % par rapport aux procédures de travail habituelles utilisant la silice, ce qui diminue les coûts de mise au rebut, ainsi que l'impact environnemental.
Chimie verte grâce aux kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E
Nous sommes convaincus que la chimie verte contribuera à un avenir meilleur. Grâce au développement de notre offre de produits alternatifs plus écologiques, vous disposez désormais d'un plus vaste éventail de choix pour réduire l'impact environnemental de vos recherches tout en assurant la qualité et l'efficacité afin de ne pas compromettre vos résultats.
Nos kits GenElute™-E sont conformes aux principes "Prévention" et "Conception de produits chimiques plus sûrs" issus des 12 principes de la chimie verte. En effet, ils ne génèrent pas de déchets liquides dangereux et permettent de réduire considérablement la quantité de déchets plastiques par rapport aux méthodes classiques basées sur la silice. Ainsi, ils sont considérés comme des produits alternatifs plus écologiques au sein de la catégorie "Produits conformes aux 12 principes".
Nos kits GenElute™-E respectent également les principes de notre programme SMASH Packaging, qui vise à améliorer notre éco-responsabilité avec les mots d'ordre suivants : moins d'emballages, des matériaux plus éco-responsables et un recyclage plus facile.