Système d'eau de laboratoire pure Milli-Q® IX
De l'eau pure de Type 2 à la qualité fiable pour des résultats reproductibles et un laboratoire productif
Pour avoir la certitude absolue que l'eau n'influence pas vos analyses, appuyez-vous sur le système de purification d'eau Milli-Q® IX qui constitue une source fiable d'eau pure de Type 2 de haute qualité et qui saura répondre aux besoins de votre laboratoire.
Système d'eau pure Milli-Q® IX
- Applications de laboratoire classiques : préparation d'échantillons, de tampons et de réactifs ; rinçage de la verrerie ; alimentation des équipements et des instruments (p. ex. autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement et de stabilité, analyseurs cliniques et automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène et systèmes d'eau ultra pure, tels que le système Milli-Q® IQ 7000)
- Applications sensibles : préparation de milieux de culture microbiologique (Article technique : EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media) ; solutions de coloration pour l'histologie et la cytologie ; immunohistochimie ; électrophorèse sur gel, western blotting ; immunoessais (ELISA, RIA) ; tests de dissolution ; demande biologique en oxygène (DBO) / demande chimique en oxygène (DCO) ; spectroscopie UV/Vis ; titrage
Le système de purification Milli-Q® IX répond aux besoins des laboratoires travaillant dans des environnements réglementés, où la conformité, la précision et l'efficacité sont primordiales (p. ex. agro-alimentaire, laboratoires d'analyses environnementales et industrielles, laboratoires cliniques, industrie pharmaceutique). Il est également utilisé par les laboratoires de recherche et d'innovation pour découvrir et développer la prochaine révolution scientifique, plus rapidement (p. ex. recherche universitaire, instituts de recherche, recherche pharmaceutique, biotechnologies).
Vidéo : Système de purification d'eau de laboratoire Milli-Q® IX
Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment le système d'eau pure Milli-Q® IX fournir de l'eau pure de qualité constante, offre une protection contre la contamination et permet d'augmenter l'efficacité du laboratoire.
Une qualité d'eau pure de Type 2 constante et fiable
Des techniques de purification éco-responsables et complémentaires (incluant notre module d'EDI auto-régénérant Elix® et des lampes UV ech2o® sans mercure) vous garantissent en permanence une eau pure et toujours de haute qualité à portée de main. Des filtres finaux et des polisseurs vous permettent d'adapter encore davantage la qualité de votre eau aux besoins spécifiques de votre application. De plus, avec la surveillance précise et continue de la résistivité directement sur l'écran tactile du distributeur, vous aurez toujours une confiance totale dans la qualité de votre eau.
- La cartouche de prétraitement IPAK Gard® de haute efficacité élimine les colloïdes, les particules, le chlore libre et les minéraux de l'eau de ville pour protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et améliorer les performances du système.
- L'OI évoluée élimine 95–99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques de grande taille. La boucle de recyclage de son rejet réduit la consommation d'eau et s'adapte à la température ou à la conductivité de votre eau d'alimentation pour garantir un débit de production constant.
- Notre module d'électrodésionisation (EDI) Elix® élimine les ions restants pour une eau pure de qualité supérieure et constante. Le module auto-régénère ses résines échangeuses d'ions en continu, au moyen d'un champ électrique faible, ce qui permet de s'affranchir des procédures de régénération chimique, de réduire la maintenance et de garantir des coûts d'exploitation faibles et prévisibles.
- Lampes UV ech2o® sans mercure – Une inactivation bactérienne de la plus haute efficacité est assurée par la technologie LED UVC sans mercure, émettant à 265 nm. Ces lampes sont placées dans la boucle de recirculation automatique du système et à l'intérieur de la cuve de stockage de l'eau pure pour prévenir la contamination bactérienne.
Une cuve intelligente pour le stockage de l'eau pure
Découvrez la meilleure protection que nous avons développée à ce jour pour l'eau pure stockée. Cette solution de stockage d'eau pure bien conçue prévient la contamination à la fois par les bactéries, les particules et le CO2 pour préserver mieux que jamais la pureté de l'eau :
- Avant de produire de l'eau, le rinçage automatique de la membrane d'OI et le module d'EDI Elix® veillent à ce que seule de l'eau pure de la plus haute qualité pénètre dans la cuve
- Un filtre évent parfaitement intégré améliore la protection contre les contaminants présents dans l'air
- Le module de décontamination automatique (ASM) prévient la croissance bactérienne et la formation d'un biofilm en irradiant régulièrement l'eau stockée et les parois de la cuve
- Un capteur de trop-plein remplace le raccordement hydraulique du trop-plein à l'évacuation, éliminant ainsi cette source de rétro-contamination
- La recirculation automatique de l'eau stockée à travers une lampe UV bactéricide préserve la qualité de l'eau dans la cuve et garantit une eau pure de Type 2 de haute qualité toujours à portée de main et prête à l'emploi
L'éco-responsabilité du laboratoire améliorée par la technologie et la conception
Des technologies de purification et des caractéristiques de conception novatrices minimisent l'impact environnemental du système de purification d'eau Milli-Q® IX. Principales caractéristiques d'éco-responsabilité :
- Le module d'EDI auto-régénérant Elix® supprime le recours aux régénérations chimiques, évitant des déchets chimiques et les frais d'expédition et de retraitement associés
- L'osmose inverse évoluée recycle son rejet, réduisant ainsi le gaspillage et la consommation d'eau globale
- Le mode "Fermeture de laboratoire" minimise la consommation d'eau et d'énergie lorsque votre laboratoire est fermé pendant les longs week-ends et les périodes de congés
- Les lampes UV ech2o® bactéricides sont sans mercure
- Nous utilisons moins de plastique pour la fabrication, l'emballage et l'expédition grâce à la taille plus réduite du système, de la cuve et des consommables
Produits alternatifs plus écologiques
Les systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® IX ont fait l'objet d'une évaluation concernant les 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, et facilité d'utilisation et innovation.
Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) aux systèmes Milli-Q® IX, nous certifions que ces systèmes utilisent moins de plastique et moins d'électricité, et qu'ils sont totalement exempts de mercure. Accédez à la fiche d'évaluation "Design for Sustainability" de chaque système ici :
Une utilisation simple et intuitive qui contribue à l'efficacité quotidienne du laboratoire
Vous disposerez toujours d'un accès facile et pratique à de l'eau fraîchement purifiée grâce à notre distributeur d'eau pure ergonomique et innovant E-POD® :
- Tournez la molette du pistolet ou touchez l'écran tactile (même avec des gants) pour régler le débit ou définir le volume.
- Utilisez l'écran tactile pour choisir une option de distribution, surveiller les paramètres de la qualité de l'eau, récupérer rapidement des données ou contrôler les fonctions essentielles du système.
- Essayez le mode de distribution volumétrique pour remplir automatiquement votre verrerie avec le volume d'eau que vous aurez fixé. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton, l'écran ou la pédale (optionnelle) pour répéter l'opération.
Une maintenance sans souci
Ses caractéristiques bien pensées rendent le système facile à utiliser et à entretenir :
- Les fonctionnalités d'auto-entretien automatisées incluent un rinçage rapide et un rinçage périodique de l'OI, un rinçage de l'EDI, une boucle de recirculation et une décontamination UV de la cuve
- Des alertes automatisées vous indiquent quand les consommables ont besoin d'être remplacés pour éviter tout risque de détérioration des composants importants
- Des assistants sur l'écran vous guident pour effectuer la maintenance de routine et les procédures de dépannage par vous-même
- Le changement ultra simple des cartouches peut être assuré en toute confiance par n'importe quelle personne du laboratoire en quelques minutes
- Le remplacement annuel et coordonné des consommables réduit au minimum les complications
Gain de place et options pour une grande souplesse d'installation
Le système Milli-Q® IX est conçu pour vous faire économiser un espace précieux, car seul le distributeur compact E-POD® demeure sur la paillasse. Compactes, l'unité de purification et la cuve peuvent être intégrées sous la paillasse, accrochées au mur, ou encore par une combinaison des deux, s'adapter au mieux à l'espace de votre laboratoire. Divers débits de production (3, 5, 10 ou 15 l/h) et tailles de cuve (25, 50 ou 100 l) sont disponibles pour pleinement satisfaire les besoins de votre laboratoire. Deux distributeurs POD peuvent être alimentés par un même système, avec une distance maximale entre eux de 5 m. De cette façon, les scientifiques travaillant sur des paillasses éloignées du système (voire dans un autre laboratoire) ont quand même accès à l'eau purifiée.
Des services numériques pour simplifier l'entretien du système et garantir la productivité
MyMilli-Q™ Remote Care est une fonctionnalité unique de surveillance et de maintenance en ligne qui offre :
- Un accès à distance à votre système et à ses données
- Des notifications automatiques, par e-mail ou SMS, en cas d'alerte ou d'alarme
- Un service plus rapide avec la possibilité d'effectuer le diagnostic et la réparation à distance
- Une gestion simplifiée des données et une traçabilité avancée qui facilitent les démarches d'audit et d'accréditation
Regardez la vidéo Convenience of Connectivity pour découvrir comment un système de purification d'eau connecté peut soutenir la productivité ininterrompue de votre laboratoire.