Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
MAK471
Sigma-Aldrich
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Urea Quantification Kit
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Urea is the major end product of protein catabolism in animals. Urea is primarily produced in the liver and secreted by the kidneys. It is the primary vehicle for removal of toxic ammonia from the body. Urea determination is useful in assessing kidney function. In general, increased urea levels are associated with nephritis, renal ischemia, urinary tract obstruction, and certain extrarenal diseases (e.g., congestive heart failure, liver diseases, and diabetes). Decreased levels often indicate acute hepatic insufficiency but may also result from over vigorous parenteral fluid therapy.
Caractéristiques et avantages
  • The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
Adéquation
The kit is suitable for detection of urea in biological samples such as plasma, serum, urine, bronchoalveolar lavage (BAL), and food/beverage samples such as milk.
Principe
The Urea Assay Kit III is designed to directly measure urea in biological samples. In this assay, urease converts urea to ammonia and carbon dioxide. NADH is then converted to NAD+ in the presence of ammonia, α-ketoglutarate, and glutamate dehydrogenase. The decrease in optical density at 340 nm is directly proportional to the urea concentration in the sample.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Vous ne trouvez pas la bonne version ?
Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Consulter la Bibliothèque de documents
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique