Membranes et matériaux pour piles à combustible
En tant que sources d'énergie renouvelables et durables, les piles à combustible génèrent de l'énergie électrique via une réaction d'électrolyse inversée entre de l'oxygène et une source de combustible riche en hydrogène. Les piles à combustible peuvent développer des rendements supérieurs à ceux des moteurs à combustion traditionnels et générer moins d'émissions, ne produisant souvent que de la chaleur et de l'eau en guise de déchets. Cette source propre et efficace d'électricité peut être transposée à plus grande échelle pour les applications du type centrales électriques, ou à plus petite échelle pour les applications du type transport et énergie portative. La recherche se concentre actuellement sur l'amélioration des performances et de la durabilité de la technologie des piles à combustible tout en réduisant les coûts, avec par exemple via le développement d'électrolytes membranaires à échange d'ions et l'amélioration des ensembles électrode-membrane.
Nos membranes et matériaux pour piles à combustible possèdent d'excellentes propriétés, notamment une grande conductivité protonique, une grande stabilité chimique et thermique, et une faible perméabilité aux gaz pour les composants de pile à combustible. Nous proposons du platine et des alliages de platine, des catalyseurs dopés au platine et des matériaux de dépôt de platine alternatifs assurant une bonne activation des catalyseurs pour pile à combustible.
Produits
Piles à combustible à oxydes solides (SOFC)
Les piles à combustible à oxydes solides (SOFC, pour solid oxide fuel cell) utilisent un électrolyte du type oxyde solide pour conduire les ions oxygène négatifs de la cathode à l'anode de la pile à combustible. Nos matériaux du type oxydes solides incluent par exemple l'oxyde de zirconium stabilisé à l'yttria (YSZ), le manganite à base de lanthane et de strontium (LSM), le cérium dopé au gadolinium (GDC) et d'autres matériaux céramiques spécialement conçus pour améliorer la durabilité et les performances des applications de SOFC.
Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (MEP)
Dans les piles à combustible à MEP, une membrane polymère conduit des protons de l'anode jusqu'à la cathode tout en bloquant les électrons, produisant de l'énergie par électrolyse d'eau. Nous proposons des matériaux possédant une grande conductivité protonique, une bonne stabilité chimique et thermique, et une faible perméabilité aux gaz, y compris des matériaux polymères et des polymères fluorés fonctionnalisés avec des fractions acide sulfonique comme les membranes Nafion™.
Ressources produits apparentées
- Article: Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
- Article: Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
- Article: Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
- Article: Perfluorosulfonic Acid Membranes for Fuel Cell and Electrolyser Applications
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.