Boîte à outils de la réaction organique
![Organic reaction toolbox La boîte à outils de la réaction organique propose tout un ensemble d'outils utiles à la synthèse de petites molécules.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/organic-reaction-toolbox.jpg)
La boîte à outils de la réaction organique est une façon d'organiser des réactions chimiques utiles afin de résoudre des problèmes de synthèse et développer de nouvelles petites molécules. Lorsqu'il crée une voie de synthèse, le chimiste utilise de nombreuses réactions pour transférer une petite molécule dans une nouvelle. En utilisant des groupes protecteurs et en créant une complexité moléculaire de manière plus directe, il est possible d'éviter les détours dans les voies de synthèse. Ces réactions sont typiquement caractérisées en trois grandes catégories qui déterminent la façon dont les réactifs se combinent pour former d'autres produits.
La première catégorie se concentre sur les caractéristiques réactionnelles prévisibles des 19 principaux groupes fonctionnels (alcane, alcène, alcyne, halogénure d'alkyle, alcool, éther, thiol, sulfure, cétone, aldéhyde, acide carboxylique, ester, halogénure d'acyle, anhydride d'acide, amide, amine, nitrile, époxyde et aryle). Ces caractéristiques déterminent les propriétés de réactivité d'une molécule lorsqu'elle contient ce type de groupes. En se concentrant sur les réactions qui peuvent être utilisées pour un groupe fonctionnel spécifique, un scientifique peut limiter les options de réaction à celles qui sont plausibles pour la transformation souhaitée.
Catégories à la une
Les catalyseurs et ligands de Buchwald sont des ligands biarylphosphine et des précatalyseurs au palladium très actifs et polyvalents utilisés dans les réactions de couplage croisé pour la formation de liaisons C–C, C–N, C–O, C–F, C–CF3 et C–S.
La photocatalyse utilise la lumière visible pour activer une réaction chimique. Notre vaste gamme de catalyseurs et de photoréacteurs permet des réactions reproductibles en catalyse photoredox.
Notre choix inégalé de catalyseurs d'activation de liaisons C–H, d'auxiliaires et d'oxydants permet une conversion fiable et prévisible des liaisons C–H en liaisons C–C, C–N, C–O ou C–X.
Nous proposons une large gamme de catalyseurs à base de nickel et de palladium pour faciliter la création de liaisons C–C, C–N et C–O par des réactions de couplage croisé classiques.
Une autre manière de classer les réactions organiques consiste à grouper les réactions par groupes fonctionnels. Puisqu'un chimiste travaille généralement à rebours en partant de la molécule finale, il est utile de grouper les réactions de cette façon. Par exemple, si le groupe fonctionnel terminal recherché est un alcool, on peut envisager une réaction de Grignard avec un aldéhyde et une cétone, une réaction de réduction d'un acide carboxylique, d'un aldéhyde, d'une cétone ou d'un ester, ou une réaction d'hydratation d'un alcène.
Le troisième type de groupe de réactions met l'accent sur les réactions qui altèrent le squelette carboné par la création ou la rupture de liaisons carbone-carbone. Les formidables progrès réalisés dans les méthodes de synthèse permettant de former des liaisons C–C permettent aujourd'hui de choisir parmi plus de 100 réactions différentes. Ces progrès sont dus à divers facteurs, notamment au développement de protocoles robustes et fiables de couplage croisé, à un accès facilité à des divers réactifs organométalliques, ainsi qu'à la création et à l'amélioration des réactifs stœchiométriques qui servent à placer un groupe spécifique contenant du carbone.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
- The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
- The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
- As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.
- Téléchargez le tableau périodique des éléments avec le nom, la masse atomique et le numéro de chaque élément sous forme d'image ou de fichier PDF imprimable. Optez pour le tableau périodique classé par ordre alphabétique pour une recherche ou une consultation rapide au laboratoire.
- Afficher tout (29)
Protocoles apparentés
- Scienceware® Break-Safe™ ampule opener
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]