Merck
Broyeurs et homogénéiseurs
Les échantillons doivent être homogénéisés jusqu'à un degré adéquat de finesse analytique et d'uniformité pour les méthodes d'analyse chimiques et physiques. Une préparation adéquate de l'échantillon peut avoir une incidence sur le débit, la qualité des données et le coût de l'analyse. Nous proposons une gamme complète de moulins de laboratoire, broyeurs, sonicateurs et homogénéiseurs pour réduire la taille de pratiquement tout matériau afin d'atteindre une granulométrie grossière, moyenne, fine ou ultra fine. Ces outils sont utilisés dans les laboratoires pour des applications comme la chimie, la médecine légale, la production pharmaceutique, les analyses alimentaires, la science des matériaux, l'analyse environnementale et les sciences de la vie.   
  • Les tamis sont des dispositifs à mailles destinés à séparer manuellement des particules en fonction de leur taille.
  • Les moulins et les broyeurs sont utilisés pour diviser des échantillons secs ou humides en particules plus petites par broyage, concassage ou découpage.
  • Des lames sont utilisées dans les moulins pour couper les échantillons en particules plus fines.
  • Les homogénéiseurs manuels et de paillasse mélangent soigneusement des échantillons chimiques ou biologiques en utilisant diverses méthodes.
  • Les sonicateurs sont des homogénéiseurs qui utilisent des ondes sonores pour agiter des particules dans les méthodes d'extraction de laboratoire. Des sondes sont fixées et interchangeables pour une homogénéisation efficace de divers volumes d'échantillons.
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Moulins
Nos moulins de laboratoire sont parfaitement adaptés au broyage en vrac et au broyage à sec de substances dures et cassantes. Ils conviennent particulièrement au broyage de grains, comme le maïs et le blé.
Broyeurs portables
Nous proposons une gamme de broyeurs portables allant des homogénéiseurs de Dounce pour tissus tout en verre de marque DWK KIMBLE® conçus pour les travaux cellulaires dans lesquels les noyaux demeurent intacts après homogénéisation à un homogénéiseur à rotor-stator tenu à la main de Benchmark Scientific, le D1000. Cela fonctionne en aspirant l'échantillon, dans un liquide, dans la sonde du générateur avec un rotor à vitesse variable, puis à le forcer à sortir par les fentes situées dans le stator. Cela produit un cisaillement mécanique de l'échantillon ; ce produit est conçu pour homogénéiser, émulsifier, suspendre et "casser" rapidement les échantillons biologiques.
Pilons et mortiers
Nos pilons et mortiers sont conçus pour être efficaces sur des échantillons plus durs et de taille plus importante ; ils sont disponibles en divers matériaux pour offrir une résistance aux détergents, une endurance thermique ou une surface complètement imperméable.
Résines de broyage
La résine Molecular Grinding Resin™ a été spécifiquement développée pour le broyage efficace d'échantillons biologiques en vue de l'extraction d'ADN, d'ARN et de protéines. Elle est constituée de micro-particules à haute résistance à la traction, qui perturbent efficacement les noyaux et autres organites cellulaires. La résine de broyage Molecular Grinding Resin™ ne se lie pas aux protéines ou aux acides nucléiques. Il suffit de mélanger l'échantillon biologique avec la résine Molecular Grinding Resin™ et de broyer ou d'homogénéiser l'échantillon.
Sonicateurs
Les homogénéiseurs à ultrasons peuvent être le meilleur choix pour la désagrégation cellulaire chez les bactéries et les spores. Ils peuvent être utilisés pour accélérer les réactions catalytiques, l'extraction de toxines ou d'enzymes à partir de sources organiques, la solubilisation de composés difficiles à solubiliser et l'émulsification jusqu'à 0,01 mm.
Homogénéiseurs de paillasse
L'homogénéiseur BeadBug™ de Benchmark Scientific permet l'homogénéisation simultanée d'échantillons contenus dans des microtubes jetables à bouchon à vis de 2 ml. Le mouvement de mélange optimisé entraîne une désintégration rapide des cellules par l'impact à haute vitesse constante de microbilles renforcées. Avec une capacité de 3 ou 6 échantillons, c'est l'instrument idéal pour les laboratoires à débit faible à moyen.