Colonnes, résines et accessoires d'extraction liquide-liquide sur support solide (SLE)
L'extraction liquide-liquide (LLE) est un procédé d'extraction à l'aide de solvants qui permet de séparer un analyte en le transférant d'un solvant immiscible vers un autre solvant à l'aide d'une ampoule à décanter. L'extraction liquide-liquide sur support solide (SLE) est un type de procédé de LLE dans lequel un milieu solide polaire sert de support au solvant.
La préparation des échantillons est une étape longue mais vitale de l'analyse, et il est essentiel de pouvoir préparer les échantillons sélectivement afin d'exploiter les bénéfices offerts par les instruments analytiques de pointe. L'approche classique de la LLE peut néanmoins s'avérer chronophage du fait de la formation d'émulsions, d'une piètre séparation des phases et de la consommation de gros volumes de solvants.
Nos sorbants et colonnes d'extraction liquide-liquide EXtrelut® permettent de réaliser des LLE plus efficaces, en particulier pour la préparation des échantillons à matrices aqueuses. Le sorbant EXtrelut® NT simplifie la LLE en se substituant aux ampoules à décanter. Ce procédé sans émulsion en une étape est facile à manipuler, consomme peu de solvant et permet d'économiser du temps et des produits par rapport à la séparation classique en ampoule à décanter.
Le sorbant EXtrelut® NT est utilisé dans la préparation d'échantillons dans les secteurs clinique, du diagnostic, de l'alimentation et des boissons, en plus de l'analyse des eaux industrielles, de l'eau domestique et des eaux usées.
Pour en savoir plus
Colonnes préremplies EXtrelut® NT
Nous proposons trois colonnes préremplies EXtrelut® NT pour l'extraction des composés lipophiles des solutions aqueuses en fonction du volume de l'échantillon. Une colonne EXtrelut® NT1 peut contenir jusqu'à 1 ml. Les colonnes EXtrelut® NT3 et EXtrelut® NT20 peuvent contenir respectivement jusqu'à 3 ml et 20 ml. Dans cette colonne, l'élution est réalisée avec 2-3 fois le volume de l'échantillon.
Matériau de remplissage en vrac EXtrelut® NT et recharges pour la SLE
Le matériau de remplissage EXtrelut® NT est destiné à la préparation des colonnes d'extraction de grand volume. Nous fournissons également des recharges EXtrelut® NT pour recharger les colonnes EXtrelut® NT20.
Accessoires EXtrelut® NT
Enfin, nous proposons également des accessoires EXtrelut® NT, tels que des tubes de recueil d'échantillon avec bouchon à vis et des canules munies d'un embout Luer pour les colonnes en verre EXtrelut® NT1 et EXtrelut® NT3. Nous pouvons également vous fournir des filtres de rechange pour les trois types de colonnes préremplies EXtrelut® NT.
Documentation produit apparentée
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.