Merck
Absorption des déversements accidentels
Absorbants Supelco® Chemizorb® pour déversements de liquides
Lorsque l'on travaille avec des flacons en verre ou des contenants ouverts comme des béchers ou des tubes à essai, un déversement accidentel de produit chimique est vite arrivé. La substance renversée peut représenter, en fonction de sa nature, des risques importants pour la santé ou la sécurité. 
Les absorbants dédiés, comme les absorbants Supelco® Chemizorb®, sont un moyen rapide, sécurisé et respectueux de l'environnement d'éliminer les liquides renversés dangereux, corrosifs ou désagréables. Nos absorbants Chemizorb® à action rapide sont constitués de copolymères minéraux ou synthétiques poreux, qui sont chimiquement inertes et capables d'absorber jusqu'à 400 % de leur propre poids en liquide.
Notre vaste gamme de produits comprend des absorbants "à usage général" ainsi que des absorbants "spéciaux" destinés à différentes substances dangereuses, pour répondre aux besoins spécifiques de votre laboratoire.
Documentation produit apparentée
  • Brochure: Soak It Up
    Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
  • Brochure: Safety Inside
    Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Poudre et granules d'absorbant à usage général Chemizorb® de Supelco®
POUDRE ET GRANULES D'ABSORBANT "À USAGE GÉNÉRAL" CHEMIZORB®
Notre poudre et nos granules d'absorbant "à usage général" Chemizorb® sont caractérisées par une grande capacité d'absorption des solutions aqueuses (acides, alcalis), des solvants organiques et des huiles visqueuses. Même si les granules possèdent une capacité d'absorption plus faible que la poudre, elles sont bien plus faciles à doser et peuvent être utilisées dans des endroits où la poudre ne convient pas, par exemple dans les pièces en plein courant d'air ou à l'extérieur.
Absorbants spéciaux Chemizorb® de Supelco® dédiés à l'absorption et à la neutralisation des déversements d'alcalis, d'acides et de HF
ABSORBANTS "SPÉCIAUX" CHEMIZORB® POUR LES ALCALIS, LES ACIDES ET L'ACIDE FLUORHYDRIQUE
Nos absorbants "spéciaux" destinés aux alcalis (Chemizorb® OH-), aux acides (Chemizorb® H+) et à l'acide fluorhydrique (Chemizorb® HF), contiennent en plus des neutralisants hydrosolubles, ainsi que des indicateurs de pH pour suivre le processus de neutralisation. Il est ainsi possible de retirer plus efficacement et de façon plus sûre les acides et alcalis agressifs.
Kit Supelco® Chemizorb® Hg pour le mercure
KIT "TOUT-EN-UN" CHEMIZORB® HG POUR LE MERCURE
Le kit "tout-en-un" Chemizorb® Hg pour le mercure contient tous les réactifs et produits auxiliaires dont vous avez besoin pour éliminer complètement et en toute sécurité les gouttes et autres traces de mercure. Les réactifs inclut dans le kit suffisent à décontaminer sans danger une surface d'environ un mètre carré.