Accessoires de sécurité
Au laboratoire, il est toujours compliqué de manipuler en toute sécurité des produits chimiques dangereux au quotidien, et cela requiert des protections maximales pour garantir la santé des collaborateurs. Nous vous simplifions la vie !
Des produits simples mais ingénieux permettent d'augmenter immédiatement votre niveau de sécurité personnelle dans vos tâches quotidiennes, et ce dès la première utilisation :
- Outils d'ouverture pour flacons et récipients
- Outils de versement pour flacons sans poignée
- Dispositifs de transport sécurisé
- Jeux d'étiquettes avec pictogrammes
- Support de sécurité pour flacons en HDPE
Tirez parti de notre longue expérience dans la manipulation de produits chimiques dangereux et simplifiez votre travail avec des outils sûrs et pratiques.
Documentation produit apparentée
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
Products
Clé d'ouverture de flacon*
- Pour ouvrir et fermer de façon commode les flacons munis de bouchons à visser S40 et S28
- Parfaitement adaptée à la forme de nos bouchons à visser
- Sécurité maximale pour les travaux impliquant des liquides dangereux
Clé d'ouverture pour récipients*
- Pour ouvrir et fermer de façon commode les récipients munis de bouchons G2 et G3/4
- Parfaitement adaptée à la forme spéciale des bouchons
- Sécurité maximale pour les travaux impliquant des liquides dangereux
Aide au versement pour flacons en verre de 1 l et 2,5 l*
- Versement facile, sûr et pratique pour flacons à filetage S40 sans poignée intégrée
- Convient à tous les liquides tels que acides, bases et solvants
- Fixée directement sur le goulot du flacon
- Exclusivement à usage unique, à jeter avec le flacon : pour une sécurité maximale et pour éviter tout risque de casse ! (certains liquides peuvent décomposer le matériau constituant l'aide au versement)
Dispositif de transport sécurisé pour flacons en verre de 1 l, 2,5 l et 4 l*
- Transport sécurisé des flacons en verre dépassant les recommandations
- Protection optimale des flacons grâce au support de calage en mousse PE très efficace
- Davantage de temps pour la mise au rebut en cas de bris de verre à l'intérieur du dispositif, grâce aux matériaux résistants aux produits chimiques
- Couvercle étanche pour éviter toute exposition involontaire aux liquides ou aux vapeurs
- Poignée large et stable pour faciliter la manipulation
Jeu d'étiquettes conforme au système SGH, aux normes DIN, EN et ISO et aux BPL
- Étiquetage complet conforme au système SGH, aux normes DIN, EN et ISO et aux BPL
- Informations de sécurité visibles en entier en un coup d'œil grâce aux pictogrammes adhésifs et aux mentions d'avertissement
- Adhésif non permanent pour un retrait facile, sans résidu
- Étiquette en plastique robuste, résistante aux produits chimiques
Support de sécurité pour flacons de 2,5 l en HDPE*
- Support fixe pour flacons de 2,5l en HDPE de faible poids
- Sécurité supplémentaire, par exemple lors de l'utilisation du système de prélèvement 1.78178.0001 avec des flacons de 2,5 l en HDPE
- Empêche le renversement des flacons de 2,5 l en HDPE
Dispositif antistatique
- Mise à la terre sûre et adaptée aux récipients métalliques pour solvants de 10 l ou plus
- Mise à la terre séparée de tous les composants
- Évacuation de l'électricité statique pour éviter tout risque d'explosion ou de départ de feu
- Trois câbles pour une flexibilité maximale à toutes les étapes du travail
- Mallette pour le stockage professionnel et sécurisé des câbles lorsqu'ils ne servent pas
- Longueur des câbles : 2 m
* Uniquement compatibles avec les flacons et récipients de Merck.