1623580
USP
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1- oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-Acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
About This Item
Famille d'API
sucrose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Clé InChI
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable