1602740
USP
Ribavirin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ribavirin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7)
Clé InChI
ZEWJFUNFEABPGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse