1358864
USP
Levalbuterol Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[2-(tert-Butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol acetate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levalbuterol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(C)(C)C)CC(OC)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(18-4)10-5-6-12(17)11(7-10)9-16/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
Clé InChI
UMHASVFLCHGDPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable