1265504
USP
Éthyl cellulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl cellulose
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
Clé InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable