1225306
USP
Dorzolamide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride, N-Deethyldorzolamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dorzolamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[S]1(=O)(=O)[C@H](C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
Clé InChI
VZLLBYYSCGNPPR-DPIOYBAHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
- Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable