1157024
USP
Cyclophosphamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(2-Chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclophosphamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[P]1(=O)(N(CCNCCCO1)CCCl)O
InChI
1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
Clé InChI
SIMWMEHPUXRDQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide Capsules
- Cyclophosphamide for Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable