Key Documents
1048620
USP
Composé A apparenté au bénazépril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (3R)-3-[[(1R)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-2,3,4,5-tétrahydro-2-oxo-1H-1-benzazépine-1-acétique hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28N2O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.95
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benazepril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1
Clé InChI
VPSRQEHTHIMDQM-GZJHNZOKSA-N
Description générale
Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée applicable. Toutes les informations fournies à l′appui de ce produit, y compris la FDS et tout dépliant d′information correspondant, ont été élaborées et publiées sous l′autorité de la Pharmacopée applicable.
Pour en savoir plus ou pour obtenir de l′aide, veuillez vous rendre sur le site Internet de la Pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence USP pour le Composé A apparenté au benazépril, destiné à être utilisé dans des tests et essais de qualité spécifiques, comme indiqué dans les recueils USP.
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l′homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable