1031591
USP
Amoxicillin Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-D-phenylglycine, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amoxicillin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable