Y0002373
Mirabegron impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mirabegron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable