Y0002299
Nebivolol hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Narbivolol, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nebivolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
Clé InChI
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3