Principaux documents
RAD172
Adsorbants cartouches radiello
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling Ozone (O3)
Description générale
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
H Plaisance et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 148(1), 1-9 (2007-01-30)
The 8-h ozone radial diffusive sampler was evaluated according to the CEN protocol for the validation of diffusive samplers. All the parameters regarding the sampler characteristics were found to be consistent with the requirements of this protocol apart from the
Surface ozone mixing ratio increase with altitude in a transect in the Catalan Pyrenees
Ribas, A., et al.
Atmospheric Environment, 40 (38), 7308-7315 (2006)
Monitoring of tropospheric ozone in the ambient air with passive samplers
Alejo, D., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 383-387 (2011)
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.