PHR9192
Metoprolol EP Impurity N
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3-[(1-Methylethyl)amino]-1,2-propanediol, 3-Isopropylamino-1,2-propanediol, 3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(O)CNC(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKBZGEJJKPNRSI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3