PHL89825
Wogonin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5,7-Dihydroxy 8-methoxyflavone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O1c2c(c(cc(c2OC)O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3
Clé InChI
XLTFNNCXVBYBSX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable