Key Documents
PHL89544
Isoliquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.25
Numéro Beilstein :
1914296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
Clé InChI
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable