PHL84246
Oleanonic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Oxoolean-12-en-28-oic acid, 3-Ketooleanolic acid, 3-Oxooleanolic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
FMIMFCRXYXVFTA-FUAOEXFOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3