Principaux documents
PHL84090
6β-Hydroxytropinone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
exo-6-Hydroxytropinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
120-121 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
Clé InChI
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3