Key Documents
PHL83773
Erythrodiol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Olean-12-ene-3β,28-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.72
Numéro Beilstein :
2340203
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
230-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable