Principaux documents
PHL83483
Camelliaside A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Kaempferol 3-(2G-galactosylrutinoside)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H40O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
756.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(39)23(43)25(45)31(47-10)51-28-21(41)17(9-35)50-33(30(28)53-32-26(46)24(44)20(40)16(8-34)49-32)52-29-22(42)18-14(38)6-13(37)7-15(18)48-27(29)11-2-4-12(36)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-26,28,30-41,43-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28-,30+,31-,32-,33+/m0/s1
Clé InChI
WSDPAECYOJCNFT-XAGFQBSHSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable