Key Documents
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.72
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable