Principaux documents
PHL80456
Gartanin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(O)C(CC=C(C)C)=C(O)C(CC=C(C)C)=C2OC3=C1C(O)=CC=C3O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-19(26)14(8-6-12(3)4)22-18(20(13)27)21(28)17-15(24)9-10-16(25)23(17)29-22/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
OJXQLGQIDIPMTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable