Key Documents
PHL80437
Enterolactone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.33
Numéro Beilstein :
4699604
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
Clé InChI
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Enterolactone is the major human metabolite of dietary sesamin (lignan from sesame seeds). A phytoestrogen, it shows an inverse correlation with risk of breast cancer in one study.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable