BP754
Ramipril impurity K
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αS,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ramipril
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2O4/c1-13-19(24)23-16-9-5-8-15(16)12-18(23)20(25)22(13)17(21(26)27)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,13,15-18H,5,8-12H2,1H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
DZRWPCCIYKIPJW-HILJTLORSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable