Principaux documents
854980-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Synonyme(s) :
11 mm Crimp Caps with PTFE/Rubber Septa
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of × 1000 ea
Diam. × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Taille de l'ouverture
5.5 mm
Raccords
thread for 11 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable