845106
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650 MiniChrom Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonyme(s) :
MiniChrom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins
Fabricant/nom de marque
Tosoh 45106
Paramètres
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume du lit
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
75 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Description générale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Caractéristiques
Forme physique
Autres remarques