822705
TSKgel® ODS-100V (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22705
Ampleur du marquage
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Paramètres
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
120 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales