Key Documents
82036-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Hamilton PRP-X200 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L17
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 mm × 2.1 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable