Principaux documents
82025-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Matériaux
PEEK column
Agence
suitable for USP L21
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis